Learn More
2-Nitro-5-fluorbenzoesäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30478456
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30478456 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30478456 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN495885500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Summenformel C8 H6 F N O4
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 199.14
Formelmasse 199.0281