Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl-Bromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Used as intermediates. Also as laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird als Zwischenprodukte verwendet sowie als Laborreagenz.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
| Schmelzpunkt | 36°C to 39°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3261 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 284.03 |
| Reinheit (%) | 97% |