Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl-Bromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15435567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15435567 1 g 1 Gramm
15445567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32802.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 162333-02-0 | C8H5BrF3NO3
Used as intermediates. Also as laboratory reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukte verwendet sowie als Laborreagenz.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162333-02-0
Summenformel C8H5BrF3NO3
MDL-Nummer MFCD03095413
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 284.03
Reinheit (%) 97%