Learn More
2-Nitro-4-(trifluormethyl)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15770859 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15770859 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15770859 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 348110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-94-5
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 137.0°C to 140.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H4F3NO4
Menge 1 g
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
InChI-Schlüssel MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 235.11
PubChem CID 642096
Formelmasse 235.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver