Learn More
2-Nitro-4-(trifluormethyl)-benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330428 2 g -
11440610 0.5 g 0.50 Gramm
11340428 10 g 10 Gramm
11320428 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11330428 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043787.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 320-94-5 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-94-5
Summenformel C8H4F3NO4
Molekulargewicht (g/mol) 235.118
MDL-Nummer MFCD00007142
InChI-Schlüssel MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
PubChem CID 642096
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4- (trifluoromethyl)benzoic acid
Menge 2 g
Formelmasse 235.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver