Learn More
2-Nitro-4-(Trifluormethoxy)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15445937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445937 1 g 1 Gramm
15455937 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445937 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33137.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2267-23-4
Summenformel C7H5F3N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.12
MDL-Nummer MFCD00042326
InChI-Schlüssel YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC-Name 2-Nitro-4-(Trifluormethoxy)anilin
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 222.12
Reinheit (%) 97%