Learn More
2-Nitro-4,5-methylendioxybenzaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30467942
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467942 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467942 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4966001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Summenformel C8 H5 N O5
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
IUPAC-Name 6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 195.13
Formelmasse 195.0168