Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 2 Hälsadapter
Artikelnummer. 11846134
Ansicht ändern
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
NS 29/32 Vertikale Buchse, 29/32 NS Schrägbuchse, Mehrfachadapter
NS 29/32 Vertikale Buchse, 29/32 NS Schräge Buchse
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard-Konusverbindung Packungsgröße
11846134 NS 19/26, NS 19/26 1 Stück
10231411 NS 29/32 Vertikale Buchse, 29/32 NS Schrägbuchse, Mehrfachadapter 1 Stück
10221501 NS 14/23, NS 14/23 1 Stück
10719221 NS 24/29, NS 24/29 1 Stück
10444251 NS 29/32 Vertikale Buchse, 29/32 NS Schräge Buchse 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11846134 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 05010022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.00 CHF
    28.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 13.09 CHF
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Adapter mit 2 Hälsen, aus DURAN™ Schlauch.
  • Chemische Resistenz
  • Hochtemperaturbeständig
Spezifikation
Typ 2-Halsadapter
Material Duran Glas
Standard-Konusverbindung NS 19/26, NS 19/26