Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adapter mit 2 Hälsen
Adapter mit 2 Hälsen, aus DURAN™ Schlauch.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05010023
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Chemische Resistenz
- Hochtemperaturbeständig
Spezifikation
2-Halsadapter | |
Duran Glas | |
NS 24/29, NS 24/29 |