Learn More
2-Naphthylamin, TRC
Artikelnummer. 30135328
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135328 25 g 25 Gramm
17957869 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30135328 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN37801025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-59-8
Summenformel C10 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 143.19
Synonym 2-Naphthylamine (8CI), 2-Aminonaphthalene, C.I. 37270, Fast Scarlet Base B, Naphthalen-2-ylamine, o-Aminonaphthalene, β-Aminonaphthalene, β-Naphthylamine
IUPAC-Name Naphthalen-2-amin
SMILES Nc1ccc2ccccc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminonaphthalene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2
Formelmasse 143.0735
Reinheit (%) >95%