Learn More
2-Naphthylessigsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498760
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498760 5 g 5 Gramm
11475633 10 g 10 Gramm
11485633 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498760 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13528.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 581-96-4 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
2-Naphthylacetic acid is a synthetic plant hormone in the auxin family and is an ingredient in many commercial plant rooting horticultural products, it is a rooting agent and used for the vegetative propagation of plants from stem and leaf cutting. It is also used for plant tissue culture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthylessigsäure ist ein synthetisches Pflanzenhormon in der Auxin-Familie und Bestandteil vieler kommerzieller Pflanzenwurzelgärtnerprodukte, sie ist ein Wurzelmittel und wird für die vegetative Vermehrung von Pflanzen aus Stamm- und Blattschnitten verwendet. Wird auch für pflanzliche Gewebekulturen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton (50 mg/ml) und Methanol. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 581-96-4
Summenformel C12H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
MDL-Nummer MFCD00004126
InChI-Schlüssel VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthylacetic acid, 2-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-2-yl acetic acid, betoxan, 2-2-naphthyl acetic acid, beta-naphthylacetic acid, beta-naphthaleneacetic acid, beta-naphthaleneacetate, naphthalen-2-ylacetic acid, .beta.-naphthaleneacetic acid
PubChem CID 11393
ChEBI CHEBI:37837
IUPAC-Name 2-(2-Naphthyl)essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthylacetic acid
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 5 g
Beilstein 973396
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone (50mg/ml),and methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 99%