Learn More
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477946
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11477946 250 g 250 Gramm
11457946 10 g 10 Gramm
11467946 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14046.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-83-6
Summenformel C11H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 190.626
MDL-Nummer MFCD00004093
InChI-Schlüssel XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthoyl chloride
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 159°C to 160°C (9 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Menge 250 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 907776
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 190.63
Reinheit (%) 98%