Learn More
2-Naphthol, TRC
Artikelnummer. 30004827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30004827 25 g 25 Gramm
30009299 5 g 5 Gramm
30011262 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004827 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN36801525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-19-3
Summenformel C10 H8 O
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
Synonym Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, β-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Naphthyl alcohol
IUPAC-Name Naphthalen-2-ol
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Naphthol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Formelmasse 144.0575