Learn More
2-Naphthoinsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371827
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371827 5 g 5 Gramm
11381827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05102.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Naphthoic acid is an unprotected acid undergoes lithiation, e.g. with s-BuLi, by stereospecific 1,4-addition, providing a facile route to 1,2,2-trisubstituted 1,2-dihydronaphthalenes. It is also used as an intermediate in organic synthesis. The fluorescence spectra and electronic absorption of 2-naphthoic acid was studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Naphthoinsäure ist eine ungeschützte Säure, die durch stereospezifische 1,4-Addition, z. B. mit s-BuLi, lithiitiert wird und einen leichten Weg zu 1,2,2-trisubstituierten 1,2-Dihydronaphthalinen bietet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Die Fluoreszenzspektren und die elektronische Absorption von 2-Naphthoesäure wurden untersucht.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Diethylether, Methanol und Ethylacetat (20 mg/ml). Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-09-4
Summenformel C11H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.183
MDL-Nummer MFCD00004101
InChI-Schlüssel UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC-Name Naphtalin-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Naphthoic acid
Schmelzpunkt 182°C to 186°C
Dichte 1.08
Flammpunkt 205°C (401°F)
Menge 5 g
Beilstein 972039
Merck Index 14,6382
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,diethyl ether,methanol,and ethyl acetate (20mg/ml). Insoluble in water.
Formelmasse 172.18
Reinheit (%) ≥98%