Learn More
2-Naphthaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10036612
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
66-99-9
C11H8O
156.18
MFCD00004094
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
6201
CHEBI:52368
Naphthalin-2-Carbaldehyd
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
66-99-9
C11H8O
156.18
MFCD00004094
PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
6201
CHEBI:52368
Naphthalin-2-Carbaldehyd
C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Naphthaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58.0°C to 62.0°C
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Siedepunkt 160.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C10H7CHO
Menge 5 g
Beilstein 07, 401
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formelmasse 156.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.