Learn More
2-n-Propylheptansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15453888 250 mg 250 Milligramm
15443888 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57414.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 31080-39-4 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31080-39-4
Summenformel C10H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.27
MDL-Nummer MFCD01723758
InChI-Schlüssel RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
PubChem CID 35728
IUPAC-Name 2-Propylheptansäure
SMILES CCCCCC(CCC)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Propylheptanoic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 250 mg
Formelmasse 172.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit