missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30469988
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30469988 10 g 10 Gramm
30473861 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30469988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32073510G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 56824-22-7
Summenformel C7 H14 Cl N . HCl
Molekulargewicht (g/mol) 184.1
Synonym 2-(2-Chloroethyl)-1-methyl-pyrrolidine Hydrochloride, 1-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride, 2-(2-Chloroethyl)-1-methylpyrrolidine Hydrochloride, 2-(2-Chloroethyl)-N-methylpyrrolidine Hydrochloride, N-Methyl-2-(2-chloroethyl)pyrrolidine Hydrochloride
IUPAC-Name 2-(2-chloroethyl)-1-methylpyrrolidine hydrochloride
SMILES ClCCC1N(CCC1)C.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(N-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl Chloride Hydrochloride
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8;/h7H,2-6H2,1H3;1H
Formelmasse 183.06
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.