Learn More
2-N-Methyl-2-pyridylaminoethanol, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
25g; Glass bottle
Artikelnummer. 10620775
Marke: Thermo Scientific Acros 373150250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-N-Methyl-2-pyridylaminoethanol
CAS 122321-04-4
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass Bottle
Summenformel C8H12N2O
Brechungsindex 1.5705 to 1.5735 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD02667633
Menge 25g
Synonym 2-methyl pyridin-2-yl amino ethanol, 2-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-methyl pyridin-2-yl amino ethan-1-ol, 2-n-methyl-2-pyridylaminoethanol, 2-methyl-2-pyridinylamino ethanol, 2-n-methyl-2-pyridylamino ethanol, 2-n-methyl-n-2-pyridinyl amino ethanol, 2-n-2-hydroxyethyl-n-methylamino pyridine, 2-methyl 2-pyridinyl amino-1-ethanol
InChI-Schlüssel MWGKOPUDDQZERY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(CCO)C1=CC=CC=N1
IUPAC-Name 2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethanol
Molekulargewicht (g/mol) 152.197
PubChem CID 737420
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) ≥97.5%