Learn More
2-n-Hexyloxybenzaldehyd, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392816
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392816 10 g 10 Gramm
11302826 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392816 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08988.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7162-59-6 | Molecular Formula: C13H18O2 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7162-59-6
Summenformel C13H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.29
MDL-Nummer MFCD00014131
InChI-Schlüssel IFOIDROUJIGQAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxy benzaldehyde, 2-n-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxybenzaldehyde, hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hexyloxy, benzaldehyde, o-n-hexyloxy-,
PubChem CID 138951
IUPAC-Name 2-Hexoxybenzaldehyd
SMILES CCCCCCOC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Hexyloxybenzaldehyde
Siedepunkt 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.52
Menge 10 g
Beilstein 2258613
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 206.29
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.