Learn More
2-(N-Fmoc-4-Aminobutyl)-1,3-Propanediol, TRC
Artikelnummer. 30392105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392105 500 mg
30391009 250 mg
30389775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30392105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF620000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147190-31-6
Summenformel C22 H27 N O4
Molekulargewicht (g/mol) 369.45
Synonym (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl)carbamate
IUPAC-Name 9H-Fluoren-9-Ylmethyl N-[6-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)Hexyl]Carbamat
SMILES OCC(CO)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanediol
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H27NO4/c24-13-16(14-25)7-5-6-12-23-22(26)27-15-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-4,8-11,16,21,24-25H,5-7,12-15H2,(H,23,26)
Formelmasse 369.194