Learn More
2-(N-Ethylperfluoroctansulfonamido)essigsäure 50 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid |
| CAS | 2991-50-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C12 H8 F17 N O4 S |
| Konzentration | 50 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | N-EtFOSAA, EtFOSAA, Glycine, N-ethyl-N-[(heptadecafluorooctyl)sulfonyl]- (7CI,8CI,9CI), N-Ethyl-N-[(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl)sulfonyl]glycine, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfoamido)acetic acid, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid, Et-PFOSA-AcOH, N-Ethyl-N-heptadecylfluorooctane sulfonyl glycine, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetate, N-Ethylperfluorooctanesulfonamidoacetic acid (mixed isomers), N-EtFOSAA (mixed isomers) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H8F17NO4S/c1-2-30(3-4(31)32)35(33,34)12(28,29)10(23,24)8(19,20)6(15,16)5(13,14)7(17,18)9(21,22)11(25,26)27/h2-3H2,1H3,(H,31,32) |
| SMILES | CCN(CC(=O)O)S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Mehr anzeigen |