Learn More
2-N-Butoxyethanol, extra rein, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072876
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
111-76-2
C6H14O2
2884
111-76-2
C6H14O2
2884
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -70°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 171°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 118.18g/mol
Dampfdruck 0.8 hPa at 20°C
Physikalische Form Flüssig