Learn More
2-n-Butoxyethanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409116
Change view
Click to view available options
Menge:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Packungsgröße:
10000 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11409116 2500 mL 2500 Milliliter
11499106 500 mL 500 Milliliter
11419116 10,000 mL 10000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11409116 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17976.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Wird in der Industrie für Entfettungs- und Waschmittelanwendungen verwendet.2-n-Butoxyethanol wird in der Industrie für Entfettungs- und Waschmittelanwendungen verwendet. Fungiert als Tensid in Haushalts- und Industrieprodukten. Ist ein aktiver Bestandteil von frakturierenden Flüssigkeiten, Bohrstabilisatoren und ölglatten Dispergiermitteln. Wird auch als Lösungsmittel für Farben, Oberflächenbeschichtungen, Reinigungsmittel und Farben verwendet. Wird Außerdem s als Lebensmittelzusatzstoff, antimikrobielles Mittel, Entschäumer, Stabilisator und Klebstoff eingesetzt. Wird darüber hinaus als Whiteboard-Reiniger, Flüssigseife, Kosmetik, Trockenreinigungslösung, Lack, und Latexfarbe verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethylalkohol, Ethylether, Aceton, n-Heptan-Benzol, Mineralöl, aromatischem Paraffin und halogenierten Kohlenwasserstoffen. Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Ausgezeichnete hydrophile-lipophile Balance (HLB). Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Metallen, Aluminium und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-76-2
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00002884
InChI-Schlüssel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
IUPAC-Name 2-Butoxyethanol
SMILES CCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-n-Butoxyethanol
Schmelzpunkt -79°C
Dichte 0.902
Siedepunkt 171°C to 173°C
Flammpunkt 64°C (147°F)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Geruch mild
Strukturformel CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Brechungsindex 1.419
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1732511
Merck Index 14,1559
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethyl alcohol,ethyl ether,acetone,n-heptane benzene,mineral oil,aromatic paraffin and halogenated hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.