Learn More
2-(n-Butoxycarbonylpiperidin)-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10492803
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
845885-88-3
C16H24N2O4S
340.438
IHHZQULPYDMAOP-UHFFFAOYSA-N
2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl aceticacid, 2-5-methyl-2-n-tert-butoxycarbonylpiperidine-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-piperidine-n-boc protected-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-t, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-y, 2-1-butoxycarbonylpiperidine-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
2794810
2-[5-Methyl-2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-thiazol-4-yl]essigsäure
CC1=C(N=C(S1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O
845885-88-3
C16H24N2O4S
340.438
IHHZQULPYDMAOP-UHFFFAOYSA-N
2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-yl aceticacid, 2-5-methyl-2-n-tert-butoxycarbonylpiperidine-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-5-methyl-2-piperidine-n-boc protected-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methyl-1,3-t, 2-2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-methylthiazol-4-y, 2-1-butoxycarbonylpiperidine-5-methyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid
2794810
2-[5-Methyl-2-[1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidin-4-yl]-1,3-thiazol-4-yl]essigsäure
CC1=C(N=C(S1)C2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)O
Chemischer Name oder Material {2-[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]-5-methyl-1, 3-thiazol-4-yl}acetic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 340.44
Reinheit (%) 97%