Learn More
2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10672803 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung Packungsgröße
10672803 500 mg Glasflasche 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 10672803 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 360485000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Namenshinweis 95%
CAS 182287-51-0
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C13H23NO5
MDL-Nummer MFCD02683139
Menge 500 mg
Synonym 2-n-boc-amino-3-4-tetrahydropyranyl propionic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tetrahydro-2h-pyran-4-yl propanoic acid, 2-boc-3-tetrahydropyran-4-yl-dl-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-oxan-4-ylalanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-tetrahydro-pyran-4-yl-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-oxan-4-yl propanoic acid, alpha-boc-amino tetrahydropyran-4-propanoic acid
InChI-Schlüssel NKYZORHKIYSSEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCOCC1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonylamino]-3-(Oxan-4-yl)Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 273.33
PubChem CID 2734406
Formelmasse 273.33
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.