Learn More
(2-Morpholinopyrimidin-5 -yl)Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10411134
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
937796-13-9
C9H13N3O2
195.222
MFCD09966160
KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
42556095
(2-Morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl)Methanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
937796-13-9
C9H13N3O2
195.222
MFCD09966160
KYYQOJQTQOKGPQ-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinopyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-yl pyrimidin-5-yl methanol, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methanol, 5-pyrimidinemethanol, 2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl methan-1-ol
42556095
(2-Morpholin-4-ylpyrimidin-5-yl)Methanol
C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)CO
Chemischer Name oder Material (2-Morpholinopyrimidin-5-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 195.22
Reinheit (%) 97%