Learn More
[2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10072354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10072354 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10072354 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48609DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-63-5
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H17NO2
MDL-Nummer MFCD03211251
Menge 1 g
Synonym 2-morpholinomethyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 2-morpholinomethyl-benzylalkohol, o-morpholin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 2-4-morpholinylmethyl, 2-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol, 2-morpholin-4-yl-methyl-phenyl-methanol hydrochloride, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol saltdata: hcl
InChI-Schlüssel JOBIKMKNOFLXRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CO
IUPAC-Name [2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Molekulargewicht (g/mol) 207.273
PubChem CID 693121
Formelmasse 207.27
Reinheit (%) 97%