Learn More
2-Morpholinobenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250mg
1g
5g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinobenzylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 5g |
Formelmasse | 192.26 |
Reinheit (%) | 95% |