Learn More
2-Morpholinobenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinobenzaldehyde |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 191.23 |
Reinheit (%) | 97% |