missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Morpholinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinoaniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 178.23 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'