Learn More
2-Morpholin-1,3-thiazol-5-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10748055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10748055 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10103874 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10659505 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10748055 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62401DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 332345-29-6
Summenformel C8H10N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 214.239
InChI-Schlüssel NILKOMDINYFEEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 15475835
IUPAC-Name 2-Morpholin-4-yl-1,3-Thiazol-5-Carbonsäure
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(S2)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-morpholino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 214.24
Reinheit (%) 97%