Learn More
(2 -morpholino-1,3-thiazol-4 -yl)methanol, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC62809DE
Additional Details : CAS : 126533-96-8 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205724
  • 427.30 CHF / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 10-12-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
126533-96-8
200.256
QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
10608093
C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
C8H12N2O2S
MFCD09702411
2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
(2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Spezifikation
5g
Bernsteinfarbene Glasflasche
96.5
97%
MFCD09702411
QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
(2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
10608093
97%
(2-Morpholino-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
126533-96-8
100.0
C8H12N2O2S
2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
200.256
200.26
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation