Learn More
(2 -morpholino-1,3-thiazol-4 -yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3541142
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
126533-96-8
C8H12N2O2S
200.256
MFCD09702411
QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
10608093
(2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
126533-96-8
C8H12N2O2S
200.256
MFCD09702411
QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
10608093
(2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
Chemischer Name oder Material (2-Morpholino-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.26
Reinheit (%) 97%