Learn More
2-Morpholin-4-yl-Pyridin-3-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Morpholinonicotinaldehyde |
| CAS Min. % | 94.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 192.22 |
| Reinheit (%) | 95% |