Learn More
2-Morpholin-4-yl-Pyridin-3-Carbaldehyd, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10272542
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10272542 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10405512 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10272542 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC24604CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 465514-09-4
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD03086195
InChI-Schlüssel CCPVZIBHRFCNTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholinonicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholin-4-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyridine-3-carbaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carboxaldehyde, 2-morpholin-4-ylnicotinaldehyde, 2-morpholin-4-yl nicotinaldehyde, 2-morpholinopyridine-3-carbaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776570
IUPAC-Name 2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carbaldehyde
SMILES O=CC1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Morpholinonicotinaldehyde
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 192.22
Reinheit (%) 95%