Learn More
2-Methylvalersäure,98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491548
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11491548 100 g 100 Gramm
11401558 500 g 500 Gramm
11411558 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13873.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97-61-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
(R,S)-2-Methylvalersäure ist ein Zwischenprodukt in der Synthese verzweigter Ketten. 2-Methylpentansäure (2-Methylvalersäure) wurde als interner Standard für die gaschromatographische Analyse mikrobieller Endprodukte verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (13 g/l).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97-61-0
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00002671
InChI-Schlüssel OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylvaleric acid, pentanoic acid, 2-methyl, valeric acid, 2-methyl, methylpropylacetic acid, 2-pentanecarboxylic acid, 2-methyl valeric acid, alpha-methylvaleric acid, pentanoic acid, methyl, kyselina 2-methylvalerova, fema no. 2754
PubChem CID 7341
IUPAC-Name 2-Methylpentansäure
SMILES CCCC(C)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylvaleric acid
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.93
Siedepunkt 196°C to 197°C
Flammpunkt 91°C (195°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.414
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1720655
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(13g/L).
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylvaleric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylvaleric acid