Learn More
R&D Systems™ 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt
Artikelnummer. 30001185
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001185 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001185 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 1062/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.73 CHF
    394.80 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 41.93 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective P2 agonist
P2 purinoceptor agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt
CAS 100020-57-3
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C11H14N5Na4O13P3S
Formelmasse 641.2
Reinheit >98%
Molekulargewicht 641.195