Learn More
2-Methylthiouracil, TRC
Artikelnummer. 30479570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479570 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3307101G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylthio Uracil
CAS 5751-20-2
Summenformel C5H6N2OS
Menge 1 g
Synonym 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4(3H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidone, 2-(Methylthio)pyrimidine-4(3H)-one, 2-Methylsulfanyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol, 2-Methylthio-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-hydroxypyrimidine, 2-Methylthiouracil, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine, NSC 125339, NSC 165518
InChI-Formel InChI=1S/C5H6N2OS/c1-9-5-6-3-2-4(8)7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
SMILES CSc1nccc(O)n1
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 142.18
Formelmasse 142.0201