Learn More
2-(Methylthio)naphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490457
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490457 5 g 5 Gramm
11480457 1 g 1 Gramm
11400467 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490457 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22368.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7433-79-6 | C11H10S | 174.261 g/mol
2-(Methylthio)naphthalene is used to produce 1-chloro-2-methylsulfanylnaphthalene. This reaction will need reagent CuCl2-Al2O3, and the menstruum benzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)naphthalin wird zur Herstellung von 1-Chlor-2-Methylsulfanylnaphthalin verwendet. Für diese Reaktion werden das Reagenz CuCl2-Al2O3 und das Menstruum Benzol benötigt
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7433-79-6
Summenformel C11H10S
Molekulargewicht (g/mol) 174.261
MDL-Nummer MFCD00051615
InChI-Schlüssel SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
PubChem CID 139022
IUPAC-Name 2-Methylsulfanylnaphthalin
SMILES CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)naphthalene
Schmelzpunkt 62°C to 63°C
Geruch Stench
Menge 5 g
Beilstein 1859409
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water
Formelmasse 174.27
Reinheit (%) 98%