Learn More
2-(methylthio)benzylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683793
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10683793 1 g 1 Gramm
10374482 250 mg 250 Milligramm
10407564 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10683793 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM09736DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 56004-83-2
Summenformel C8H11NS
Molekulargewicht (g/mol) 153.243
MDL-Nummer MFCD00831039
InChI-Schlüssel YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
PubChem CID 2736981
IUPAC-Name (2-Methylsulfanylphenyl)methanamin
SMILES CSC1=CC=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)benzylamine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel CH3SC6H4CH2NH2
Menge 1 g
Formelmasse 153.25
Reinheit (%) 95%