Learn More
2-(methylthio)benzylamin, 95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge KM09736DE
Additional Details : CAS : 56004-83-2 Gewicht : 0.05500kg Transport : UN number : 2735 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10407564
  • 634.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
15-02-2021
Chemische Identifikatoren
56004-83-2
153.243
YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
2736981
CSC1=CC=CC=C1CN
C8H11NS
MFCD00831039
2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
(2-Methylsulfanylphenyl)methanamin
Spezifikation
2-(Methylthio)benzylamine
56004-83-2
95%
CH3SC6H4CH2NH2
2-methylthio benzylamine, 2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylthio phenyl methanamine, 1-2-methylsulfanyl phenyl methanamine, 2-methylsulfanylphenyl methanamine, 2-methylthiobenzylamine, 2-methylthio benzyl amine, 2-methylthio-benzyl amine, 2-methylthiophenyl methylamine
CSC1=CC=CC=C1CN
153.243
153.25
5g
95.0
C8H11NS
MFCD00831039
YVEJLBIEESKJLG-UHFFFAOYSA-N
(2-Methylsulfanylphenyl)methanamin
2736981
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation