Learn More
2-(Methylthio)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11367026 5 g 5 Gramm
11357026 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06870.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6609-54-7 | C8H7NS | 149.211 g/mol
2-(Methylthio)benzonitrile is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)Benzonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6609-54-7
Summenformel C8H7NS
Molekulargewicht (g/mol) 149.211
MDL-Nummer MFCD00015557
InChI-Schlüssel PXZSANDJGNKIIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio benzonitrile, 2-methylsulfanyl benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl sulfide, 2-methylmercapto benzonitrile, methylthio benzonitrile, 2-methylthiobenzenecarbonitrile, benzonitrile,2-methylthio, 2-methylsulfanyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 138781
IUPAC-Name 2-methylsulfanylbenzonitril
SMILES CSC1=CC=CC=C1C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)benzonitrile
Schmelzpunkt 33°C to 38°C
Siedepunkt 116°C to 117°C (5 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2207135
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 149.22
Reinheit (%) 98%