Learn More
2-(methylthio)Benzenboronsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398426
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398426 1 g 1 Gramm
11308436 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17456.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 168618-42-6 | C7H9BO2S | 168.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 168618-42-6
Summenformel C7H9BO2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.02
MDL-Nummer MFCD01318165
InChI-Schlüssel QXBWTYBCNFKURT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio phenylboronic acid, 2-methylthiophenylboronic acid, 2-methylthio phenyl boronic acid, 2-methylthio benzeneboronic acid, 2-thioanisoleboronic acid, 2-methylsulfanylphenyl boronic acid, 2-methylsulfanyl phenylboronic acid, 2-methylsulfanyl phenyl boranediol, 2-methylsulfanyl phenyl boronic acid, o-methylthio phenylboronic acid
PubChem CID 2773543
IUPAC-Name [2-(methylsulfanyl)phenyl]boronic acid
SMILES CSC1=CC=CC=C1B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylthio)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼160°C
Menge 1 g
Beilstein 8309529
Formelmasse 168.02
Reinheit (%) ≥98%