Learn More
2-(Methylthio)-4,6-pyrimidindiol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 1979-98-2 |
| Summenformel | C5 H6 N2 O2 S |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMILES | CSc1nc(O)cc(O)n1 |
| IUPAC-Name | 2-Methylsulfanylpyrimidin-4,6-diol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 158.18 |
| Formelmasse | 158.015 |