Learn More
2-Methylthiazolidin, TRC
Artikelnummer. 30481905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30481905 100 mg 100 Milligramm
30470068 500 mg 500 Milligramm
30474090 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481905 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM336385100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24050-16-6
Summenformel C4H9NS
Molekulargewicht (g/mol) 103.19
IUPAC-Name 2-Methyl-1,3-Thiazolidin
SMILES CC1NCCS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylthiazolidine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H9NS/c1-4-5-2-3-6-4/h4-5H,2-3H2,1H3
Formelmasse 103.0456