Learn More
2-Methyltetrahydrofuran, 99 %, stab. mit ca. 150-400 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321877
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11321877 100 mL 100 Milliliter
11331877 500 mL 500 Milliliter
15490817 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11321877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07356.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-47-9 | C5H10O | 86.134 g/mol
2-Methyltetrahydrofuran acts as a solvent in organic synthesis. It is considered as a replacement for terahydrofuran due to its higher reaction temperature and easy separation after reaction. It is also useful in the electrolyte formulation for secondary lithium electrodes and as a component in alternative fuels. Further, it is used as a solvent for spectroscopic studies at -1960C. It also acts as a solvent for Grignard reagent in organometallic reactions. In addition to this, it plays an important role as a motor fuel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyltetrahydrofuran wirkt als Lösungsmittel in der organischen Synthese. Es gilt als Ersatz für Terahydrofuran aufgrund seiner höheren Reaktionstemperatur und der einfachen Trennung nach der Reaktion. Es ist auch nützlich bei der Elektrolytformulierung für sekundäre Lithium-Elektroden und als Komponente in alternativen Kraftstoffen. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für spektroskopische Studien bei -196 0C verwendet. Es dient auch als Lösungsmittel für das Grignard-Reagenz in organometallischen Reaktionen. Darüber hinaus spielt er als Kraftstoff eine wichtige Rolle.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-47-9
Summenformel C5H10O
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
MDL-Nummer MFCD00005367
InChI-Schlüssel JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran, methyltetrahydrofuran, tetrahydrosylvan, tetrahydro-2-methylfuran, furan, tetrahydro-2-methyl, furan, 2-methyl-tetrahydro, 2-methyl tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydrofuran, 2-methyl-tetrahydro-furan, methyl tetrahydrofuran
PubChem CID 7301
IUPAC-Name 2-Methyloxolan
SMILES CC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran
Schmelzpunkt -136°C
Namenshinweis stabilized with ≈150 to 400ppm BHT
Dichte 0.856
Menge 100 mL
Brechungsindex 1.406
UN-Nummer UN2536
Beilstein 102448
Siedepunkt 80°C to 82°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and most organic solvents.
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyltetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyltetrahydrofuran