Learn More
2-Methyltetrahydrofuran-3-on, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439926
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439926 5 g 5 Gramm
11449926 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20890.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3188-00-9 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3188-00-9
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.117
MDL-Nummer MFCD00010423
InChI-Schlüssel FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyltetrahydrofuran-3-one, 2-methyl tetrahydro-3-furanone, 2-methyltetrahydro-3-furanone, 3 2h-furanone, dihydro-2-methyl, dihydro-2-methyl-3 2h-furanone, coffee furanone, dihydro-2-methyl-3-furanone, tetrahydro-2-methylfuran-3-one, 2-methyl-3-oxotetrahydrofuran, 2-methyl-3-ketotetrahydrofuran
PubChem CID 18522
IUPAC-Name 2-Methyloxolan-3-on
SMILES CC1C(=O)CCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Dichte 1.034
Menge 5 g
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.429
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1341334
Siedepunkt 138°C to 139°C
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) ≥98%