missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Methylsulfonyl) Phenothiazin, TRC

Artikelnummer. 30137109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137109 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137109 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3266251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23503-68-6
Summenformel C13 H11 N O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 277.36
Synonym 10H-Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)-, Phenothiazine, 2-(methylsulfonyl)- (6CI,8CI)
IUPAC-Name 2-Methylsulfonyl-10H-Phenothiazin
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Methylsulfonyl-10H-phenothiazine
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H11NO2S2/c1-18(15,16)9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)17-13/h2-8,14H,1H3
Formelmasse 277.0231
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.