Learn More
2-(Methylsulfonyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15315048 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15315048 5 g 5 Gramm
15305048 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15315048 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 455750050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 27489-33-4 | C7H8O3S | 172.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27489-33-4
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
InChI-Schlüssel ZWTZHHHSRDUVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 598998
IUPAC-Name 2-Methylsulfonylphenol
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylsulfonyl)phenol
Schmelzpunkt 88.0°C to 90.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Strukturformel HOC6H4SO2CH3
Menge 5 g
Synonym 2-methylsulfonyl phenol, 2-methanesulfonylphenol, 2-methylsulfonyl benzenol, phenol, 2-methylsulfonyl, phenol,2-methylsulfonyl, phenol, o-methylsulfonyl, methylsulfonylphenol, methylsulfonylbenzenol, acmc-1cbus, 2-methanesulfonyl-phenol
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methylsulfonyl)phenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.