Learn More
2-(Methylsulfonyl)Ethylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30476634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476634 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476634 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3391081G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Methylsulfonyl)ethylamine Hydrochloride
CAS 104458-24-4
Summenformel C3H9NO2S . HCl
Menge 1 g
Synonym 2-(Methylsulfonyl)-ethanamine Hydrochloride (9CI), 2-(Methylsulfonyl)ethan-1-amine Hydrochloride, 2-(Methylsulfonyl)ethanamine Monohydrochloride, 2-Aminoethyl Methyl Sulfone Hydrochloride, 2-Mesylethylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H9NO2S.ClH/c1-7(5,6)3-2-4;/h2-4H2,1H3;1H
SMILES Cl.CS(=O)(=O)CCN
IUPAC-Name 2-Methylsulfonylethanamin; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.64
Formelmasse 159.0121